Kluczowe dokumenty
Z615692
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 microtiter tubes, for water baths, diam. 11-12 mm
Synonim(y):
tube holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 90 x 11-13 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970382
Parametry
+80 °C temp. limit
Średnica
11-12 mm
Opis ogólny
Polypropylene tray and test tube inserts for 90 microliter tubes, 11/12 mm diameter, can be used up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended using stainless steel test tube inserts, as the plastic can be attacked.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)