Z105716
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 65 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37970-0000
Szerokość
65 mm
Opis ogólny
Mocne, nierysujące i obojętne łopatki mieszające z PTFE klasy VI wg FDA i USP®, pasują do wszystkich standardowych wałków mieszających z końcówkami guzikowymi.
Cechy i korzyści
- Otwór na klucz z długim rowkiem ułatwia wkładanie do szyjki kolby
- Obraca się do właściwej pozycji do mieszania
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z105716-1EA | 4061832261836 |