Kluczowe dokumenty
Z215279
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.440.2
Długość
400 mm
średnica ostrza
40 mm
wałek śr.
6 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)