Key Documents
Z215309
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.465.2
Długość
650 mm
średnica ostrza
70 mm
wałek śr.
9.5 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)