Kluczowe dokumenty
Z173096
Sigma-Aldrich
Solvent storage flask with glass stopcock on side-arm
capacity 250 mL, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom
two-neck
etykieta
S
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type female Joint: ST/NS
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
250 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Wszechstronny system do reakcji chemicznych, ekstrakcji i transferu ciał stałych i cieczy w laboratoriach.