Kluczowe dokumenty
Z215171
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.255.2
Długość
550 mm
średnica ostrza
60 mm
wałek śr.
9.5 mm
Opis ogólny
  • Gwarantowana odporność chemiczna, obojętność i brak wycieków
  • Możliwość pracy w temperaturze do 280°C (540°F)
  • Zamknięty rdzeń ze stali nierdzewnej dla maksymalnej sztywności
Uwaga: Śmigło i wał są ze sobą połączone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3