Z238708
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.555.1
Długość
550 mm
wałek śr.
9.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z przyciskiem o średnicy 6,5 mm i stalowym rdzeniem, zamów ostrza poniżej.
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z238708-1EA | 4061826668146 |