Z566306
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 650 mm
Synonim(y):
Mieszadło PTFE, Wał mieszający
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.0565.10.1
Długość
650 mm
wałek śr.
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z566306-1EA | 4061833300428 |