Z400483
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 24/40, for flask size, 250 ‑ 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
glass
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Właściwości
for flask size 250 ‑ 500 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8041-30
śr. × dł.
4 mm × 10_ mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400483-1EA | 4061832363202 |