Kluczowe dokumenty
Z154660
Ace precision-ground shaft
diam. × L 5 mm × 318 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiały
glass
opis
With button
Właściwości
for flask size 50 ‑ 250 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 953404
śr. × dł.
5 mm × 318 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)