Z136735
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
for flask size 0.5 ‑ 12 L
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 807514
śr. × dł.
10 mm × 580 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)