Z137375
Ace precision-ground shaft
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
glass
opis
With button
Właściwości
for flask size 50 ‑ 250 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 953406
śr. × dł.
6 mm × 318 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137375-1EA | 4061832347486 |