Z214701
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 250 ‑ 1,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
for flask size 250 ‑ 1,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8074-02
Długość
42 cm , overall
rozmiar płaskiej końcówki
10 cm
wałek śr.
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z214701-1EA | 4061832348742 |