Z400564
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
joint: ST/NS 45/50, for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
Połączenie
joint: ST/NS45/50
Właściwości
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8064-24
śr. × dł.
1 in. × 1 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400564-1EA | 4061832363240 |