Merck
Z400513
Ace Trubore® glass stirrer assembly
for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL, joint: ST/NS 45/50
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
glass
Połączenie
joint: ST/NS45/50
Właściwości
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8041-40
śr. × dł.
4 mm × 10_ mm
Opis ogólny
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.