Kluczowe dokumenty
SYND261024
8629 głowica destylacyjna krótkiej ścieżki
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Synthware D261024, głowica destylująca
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
D261024
głębokość zanurzenia
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Głowica destylacyjna 8629 jest wyposażona w blisko sprzężony skraplacz i złącze próżniowe, co zapewnia krótką drogę przemieszczania się kondensatu. Jednoczęściowa konstrukcja ułatwia konfigurację. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć odbiornika destylacji D272440. Jest on przeznaczony do użytku z termometrem zanurzeniowym 25 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)