Kluczowe dokumenty
SYND121014
8629 głowica destylacyjna z płaszczem próżniowym o krótkiej ścieżce destylacji
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Synthware D121014, głowica destylująca
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
producent / nazwa handlowa
D121014
głębokość zanurzenia
25 mm
Opis ogólny
8629 konstrukcja z płaszczem próżniowym dla zwiększenia wydajności. Po umieszczeniu termometru w górnej części urządzenia, bańka i trzpień działają jak uszczelnienie kolumny. Ściśle sprzężony skraplacz i przyłącze próżniowe zapewniają niezwykle krótką drogę kondensatu. Urządzenie jest kompatybilne z termometrem zanurzeniowym 25 mm i odbiornikiem destylacji D27.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)