SYND211150
Synthware™ vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 14/20, column H 150 mm, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Synthware D211150, głowica krótkiej ścieżki, głowica destylująca Vigreux
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D211150
kolumna wys.
150 mm
głębokość zanurzenia
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Głowica destylacyjna Vigreux w płaszczu próżniowym z uszczelnionym skraplaczem, wzmocniona dla zwiększenia wytrzymałości. Adapter próżniowy ma wewnętrzne złącze i uszczelnioną końcówkę kroplówki. Do użytku z termometrem zanurzeniowym 25 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)