Kluczowe dokumenty
SYND214200
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, column H 200 mm, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Synthware D214200, short path head, Vigreux distilling head
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D214200
kolumna wys.
200 mm
głębokość zanurzenia
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)