Key Documents
Z415537
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
dł. skraplacza
150 mm
głębokość zanurzenia
75 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)