SYND171014
8629 Głowica do mikrodestylacji z płaszczem próżniowym Vigreux
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Synonim(y):
Synthware D171014, głowica z krótką ścieżką
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
producent / nazwa handlowa
D171014
głębokość zanurzenia
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Głowica destylacyjna 8629 wyposażona jest w kolumnę Vigreux z płaszczem poprawiającym wydajność destylacji. Standardowe złącze stożkowe (10/18) mieści termometr.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)