Kluczowe dokumenty
Z137391
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 6 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 9542-20
Średnica
64 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)