Z125911
Ace Trubore® stirrer bearing
fits shaft o.d., 10 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
lubricant cap: no
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 803810
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Interchangeable bearings and shafts
- Low leak rate to 1mm Hg absolute when run unlubricated at speeds less than 100rpm
- Run unlubricated up to 500rpm for a limited time
- Run up to 2,000rpm when lubricated
Informacje prawne
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z125911-1EA | 4061832346960 |