Kluczowe dokumenty
Z136778
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Właściwości
fits shaft o.d. 6 mm
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 812407
Opis ogólny
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Informacje prawne
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)