Z215295
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.455.2
Długość
550 mm
średnica ostrza
70 mm
wałek śr.
9.5 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215295-1EA | 4061833299302 |