Key Documents
798436
Endo-1-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Synonim(y):
(1S,4S,5S)-5-(naphthalen-1-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
warunki przechowywania
under inert gas
grupa funkcyjna
phosphine
sulfonamide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-9-11-20(12-10-16)27(24,25)23-14-19-13-18(23)15-26(19)22-8-4-6-17-5-2-3-7-21(17)22/h2-12,18-19H,13-15H2,1H3
Klucz InChI
RGHUOMJULXTHPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.