Merck
440825
Sigma-Aldrich
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate
technical grade
Synonim(y):
1,3,5-N-Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate, 1,3,5-Tris(3-trimethoxysilylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Tris(3-trimethoxysilylpropyl)cyclotriisocyanurate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H45N3O12Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
615.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
lepkość
350 cSt(lit.)
bp
250 °C (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
Klucz InChI
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate (TTPI) can be used in the preparation of:
  • Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.
  • Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.
  • Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.
  • Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of novel hybrids of tris [3-(trimethoxysilyl) propyl] isocyanurate (TTPI) capped palladium nanoparticles and single-walled carbon nanotubes
Hemraj-Benny T, et al.
Silicon, 3(2), 97-101 (2011)
Cage-like mesoporous organosilicas with isocyanurate bridging groups synthesized by soft templating with poly (ethylene oxide)-poly (butylene oxide)-poly (ethylene oxide) block copolymer
Grudzien RM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 333(1), 354-362 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
440825-100ML4061838119803
440825-25ML