Merck
710660
Sigma-Aldrich
(11bS)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17P
Masa cząsteczkowa:
312.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +368°, c = 0.5 in chloroform
mp
158-162 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19/h1-12,23H,13-14H2
Klucz InChI
ZOEOSXZNQTXHDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)