710636
(11bR)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepine borane
97%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
mp
201-205 °C
ciąg SMILES
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
Klucz InChI
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3