Merck
704776
Sigma-Aldrich
1-(Thiophen-2-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19BN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
56-58 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(Cc3cccs3)c2
InChI
1S/C14H19BN2O2S/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-16-17(9-11)10-12-6-5-7-20-12/h5-9H,10H2,1-4H3
Klucz InChI
ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)