Kluczowe dokumenty
704628
R-(tert-Butylmethylphosphino-di-tert-butylphosphinomethane)-η4-(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
96%
Synonim(y):
(R)-TCFP-Rh, TCFP
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
171-177 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CP(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H32P2.C8H12.BF4.Rh/c1-12(2,3)15(10)11-16(13(4,5)6)14(7,8)9;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11H2,1-10H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t15-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
CQCAQRWECWCUBU-JMJDVLNDSA-N
Zastosowanie
- W asymetrycznej redukcji amin, ketonów i nienasyconych kwasów.
- Jako katalizator uwodornienia w przygotowaniu diastereomerów trifluorowaliny.
- Jako katalizator w asymetrycznym uwodornieniu olefin.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)