Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CC.C1(C2=CC=CC=N2)=CC=CC(C3=NC=CC=C3)=N1.[Pd]
InChI
1S/C15H11N3.C2H3N.Pd/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;1-2-3;/h1-11H;1H3;
Klucz InChI
UESWWXSSNHGEKT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zautomatyzuj reakcje fluorowania dzięki platformie automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)