Merck
659932
Sigma-Aldrich
Buchwald Ligands Kit I
About This Item
Kod UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Poziom jakości
grupa funkcyjna
phosphine
Opis ogólny
These ligands have varying steric and electronic properties and are useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Zastosowanie
Catalysis Screening Kits
A kit containing 6 phosphine ligands used by the Buchwald Group in palladium-catalyzed aryl C- and N- coupling reactions.
Informacje prawne
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 638021DavePhos, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 638064XPhos, 98% 1 gKarta charakterystyki
  • 638072SPhos, 98% 1 gKarta charakterystyki
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gKarta charakterystyki
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gKarta charakterystyki
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A rationally designed universal catalyst for Suzuki-Miyaura coupling processes.
Shawn D Walker et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(14), 1871-1876 (2004-04-01)
Xiaohua Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(22), 6653-6655 (2003-05-29)
The first general method for the Pd-catalyzed amination of aryl tosylates and benzenesulfonates was developed utilizing ligand 1, which belongs to a new generation of biaryl monophosphine ligands. In addition, the new catalyst system for the first time enables amidation
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.