Key Documents
659940
Sigma-Aldrich
Phosphine Ligands Kit I
About This Item
Kod UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Opis ogólny
It contains a set of seven phosphine ligands with varying steric and electronic properties useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up. The cost of the kit is less than the total cost of individual components.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 177261DPPF, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 261971Tricyclohexylphosphine 1 gKarta charakterystyki
  • 2620481,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 287822Tri(o-tolyl)phosphine, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 578940Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 383767Tri(2-furyl)phosphine, 99% 1 gKarta charakterystyki
  • T84409Triphenylphosphine, ReagentPlus®, 99% 1 gKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Peripheral nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)