Kluczowe dokumenty
383767
Tri(2-furyl)phosphine
99%
Synonim(y):
TFP, Tri-2-furanylphosphine, Tris(2-furanyl)phosphine, Tris(o-furyl)phosphine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Cycloisomerizations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Oxidations
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
bp
136 °C/4 mmHg (lit.)
mp
59-64 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1coc(c1)P(c2ccco2)c3ccco3
InChI
1S/C12H9O3P/c1-4-10(13-7-1)16(11-5-2-8-14-11)12-6-3-9-15-12/h1-9H
Klucz InChI
DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
383767-1G | 4061831964769 |
383767-250MG |