Kluczowe dokumenty
326275
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
98%
Synonim(y):
α,α,ψ-Trihydroperfluoropropanol, 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-hydroxypropane, 1,1,3-Trihydroperfluoro-1-propanol, 1-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1H,1H,3H-Perfluoropropanol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.321 (lit.)
bp
107-109 °C (lit.)
gęstość
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
Klucz InChI
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Water repellent applications: 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol is utilized in the synthesis of vegetable oil-based fluorocarbon water repellent agents for cotton fabrics, demonstrating its utility in enhancing the water resistance of textiles, important for clothing and outdoor gear industries (Zhao et al., 2012).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?