Merck
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
Synonim(y):
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.343
bp
123-127 °C/760 mmHg
gęstość
1.212 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
Klucz InChI
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)