Merck
473820
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ICH2CH2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
gęstość
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
FC(F)(F)CCI
InChI
1S/C3H4F3I/c4-3(5,6)1-2-7/h1-2H2
Klucz InChI
ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,1,1-trifluoro-3-jodopropan jest fluorowcowanym węglowodorem. Jego gęstość w temperaturze 25°C wynosi 1,9110 g/cm3.
Formation of polyfluoroalkylimidazolium salts.
Zastosowanie
1,1,1-trifluoro-3-jodopropan może być stosowany do wytwarzania czwartorzędowej soli, jodku 1-metylo-3-trifluoropropyloimidazoliowego.
Used in a study of the quarternization of pyrazine, pyridazine, and pyrimidine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New dense fluoroalkyl-substituted imidazolium ionic liquids.
Singh RP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(52), 9497-9499 (2002)
Synthesis, 1072-1072 (2004)
Synthesis, 1579-1579 (2003)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 27-27 (2015)