Merck
P10402
Sigma-Aldrich
Perfluoropropyl iodide
98%
Synonim(y):
1-Iodoperfluoropropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Heptafluoropropyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.93
Beilstein:
1758822
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
7.08 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.328 (lit.)
tw
41 °C (lit.)
gęstość
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Klucz InChI
XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D E Dodd et al.
Drug and chemical toxicology, 21(2), 137-149 (1998-05-23)
Trifluoroiodomethane (CF3I) and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-1-iodopropane (C3F7I) have been considered as replacement candidates for halon fire suppressants due to their excellent fire extinguishant capabilities and low ozone depletion potential compared to halon fire extinguishants in use currently. As part of the process