Kluczowe dokumenty
317845
Nonafluoro-1-iodobutane
98%
Synonim(y):
1-Iodoperfluorobutane, Perfluorobutyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.93
Beilstein:
1777546
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3285 (lit.)
gęstość
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
Klucz InChI
PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Mario Bracker et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-05)
In an effort to explain the experimentally observed variation of the photocatalytic activity of t Bu 3 P, n Bu 3 P and (MeO) 3 P in the blue-light regime [Helmecke et al., Org. Lett. 21 (2019) 7823], we have
Chang Wang et al.
Environmental health perspectives, 120(1), 119-125 (2011-10-13)
Polyfluorinated iodine alkanes (PFIs) are important intermediates in the synthesis of organic fluoride products. Recently, PFIs have been detected in fluoropolymers as residual raw materials, as well as in the ambient environment. High production volumes and potential environmental releases of
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the