Kluczowe dokumenty
34125
Dibromodifluoromethane
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Carbon dibromide difluoride, Difluorodibromomethane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.24 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
12.79 psi ( 20 °C)
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
bp
22-23 °C (lit.)
mp
−142-−141 °C (lit.)
gęstość
2.297 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(Br)Br
InChI
1S/CBr2F2/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
AZSZCFSOHXEJQE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of 3‑Fluoropyrazoles via Radical-Polar Crossover Photoinduced Cyclization: This study highlights the use of dibromodifluoromethane (CF2Br2) for the synthesis of valuable difluorinated and monofluorinated compounds through a novel photoinduced cyclization process (MA Reed, ND Patil, Synfacts, 2023).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?