Merck
246107
Sigma-Aldrich
Tribromofluoromethane
98%
Synonim(y):
Fluorotribromomethane
About This Item
Wzór liniowy:
CFBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.72
Beilstein:
1732796
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
mp
−73.6 °C (lit.)
gęstość
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tribromofluorometan (fluorotribromometan) był używany w syntezie dibromofluorometylolitu, który reagował z aldehydem lub ketonem, dając fluorowany alkohol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Generation and carbonyl addition reactions of dibromofluoromethyllithium derived from tribromofluoromethane as applied to the stereoselective synthesis of fluoro olefins and 2-bromo-2-fluoro-1, 3-alkanediols.
Shimizu M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 71, 2903-2921 (1998)