Kluczowe dokumenty
331023
Nonafluoro-tert-butyl alcohol
99%
Synonim(y):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, Perfluoro-tert-butyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
5.19 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
45 °C (lit.)
gęstość
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O/c5-2(6,7)1(14,3(8,9)10)4(11,12)13/h14H
Klucz InChI
XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?