Merck
H1604
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
98%
Synonim(y):
Perfluoropropyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.05
Beilstein:
1761907
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
gęstość
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
Klucz InChI
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol can be used to synthesize poly(2-hydroxyethyl vinyl ether)-block-poly(2-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)ethyl vinyl ether) (poly(HOVE-b-HFBOVE), a fluorinated amphiphilic block copolymer.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorinated amphiphilic vinyl ether block copolymers: Synthesis and characteristics of their micelles in water.
Matsumoto K, et al.
Macromolecules, 37(6), 2256-2267 (2004)
Dai Long Vu et al.
Food chemistry, 279, 12-19 (2019-01-07)
Selenium (Se) is an indispensable microelement in our diet and health issues resulting from deficiencies are well documented. Se-containing food supplements are available on the market including Se-enriched Chlorella vulgaris (Se-Chlorella) which accumulates Se in the form of Se-amino acids