Kluczowe dokumenty
C112208
Cyclopentanol
99%
Synonim(y):
1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 20 °C
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- An alkylating agent in the preparation of alkylated aromatic compounds using Fe3+-montmorillonite catalyst via Friedel–Crafts alkylation reaction.
- A reactant in the acylation of alcohols with an acid anhydride or acid chloride.
- A substrate in the synthesis of high-density polycyclic aviation fuel by the Guerbet reaction.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C112208-100ML | 4061833460825 |
C112208-500ML | 4061833460849 |
C112208-5ML | 4061837637599 |