Key Documents
741868
Sigma-Aldrich
Buchwald Palladacycle Precatalyst Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 704954XPhos Pd G1 250 mgKarta charakterystyki
  • 707589RuPhos Pd G1 Methyl -Butyl Ether Adduct, 95% 250 mgKarta charakterystyki
  • 718750BrettPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct, may contain up to 1 mole equivalent of MTBE, 97% 100 mgKarta charakterystyki
  • 704946SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct 250 mgKarta charakterystyki
  • 708739tBuXPhos Pd G1 250 mgKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)