Merck
237655
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butane
98%
Synonim(y):
(−)-1,4-Bis(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropylidene-L-threitol, (4R,5R)-4,5-Bis(diphenylphosphino-methyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (4R-trans)-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(methylene)]bis(diphenylphosphine), (R,R)-DIOP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H32O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.53
Beilstein:
1441045
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]19/D −26°, c = 2.3 in chloroform
mp
88-90 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@@H](CP(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](CP(c4ccccc4)c5ccccc5)O1
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
Klucz InChI
VCHDBLPQYJAQSQ-KYJUHHDHSA-N
Opis ogólny
(-)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butane is a C2 chelating diphosphine ligand for transition metal complexes during asymmetric catalysis.
Zastosowanie
For the in situ preparation of chiral hydrogenation catalysts.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(2, 3-O-Isopropylidene)-2, 3-dihydroxy-1, 4-bis (diphenylphosphino) butane
Kagan H and Anderson MB
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2016)
Produkty
Rewarded by a Nobel Prize in 2001 for his pioneering work in asymmetric synthesis, Knowles was the first to develop a transition-metal chiral catalyst based on a chiral diphosphine ligand, DIPAMP, that could transfer chirality to a prochiral substrate with high enantiomeric excesses.
DIOP