Merck
697761
Sigma-Aldrich
(R,R)-DIPAMP
95%
Synonim(y):
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (R,R)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine], (R,R)-Ethylenebis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine], [(1R,2R)-(−)-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane]
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −81°, c = 1 in chloroform
mp
102-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m1/s1
Klucz InChI
QKZWXPLBVCKXNQ-ROJLCIKYSA-N
Zastosowanie
(R, R)-DIPAMP może być użyty:
  • Jako katalizator w enancjoselektywnej [3+2] cykloaddycji γ-podstawionych alenoinianów z β-perfluoroalkilowymi enonami i 3-butynoinianów z ubogimi w elektrony olefinami z otrzymaniem podstawionych cyklopentenów.
  • W celu przygotowania kompleksów rod-metal, które są stosowane jako katalizatory w asymetrycznych reakcjach uwodornienia.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of gas-liquid mass transfer on enantioselectivity in asymmetric hydrogenations
Pestre N, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 252(1-2), 85-89 (2006)
Phosphine-catalyzed enantioselective [3+2] cycloadditions of γ-substituted allenoates with β-perfluoroalkyl enones
Zhou W, et al.
Chemical Science, 8(6), 4660-4665 (2017)