Merck
791423
Sigma-Aldrich
C101 Dye
Synonim(y):
cis-bis(izotiocyjaniano)(2,2′-bipirydylo-4,4′-dikarboksylano)(4,4′-bis(5-heksylotiofen-2-ylo)-2,2′-bipirydylo)ruten(II), 10439, Rutenian(2-), [[2,2′-bipirydyno]-4,4′-dikarboksylato(2-)-N1,N1′][4,4′-bis(5-heksylo-2-tienylo)-2,2′-bipirydyno-N1,N1′]bis(tiocyjanian-N)-, wodór (1:2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H44N6O4RuS4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
950.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder (maroon)
Poziom jakości
λmaks.
546, 403, 338, 307 nm (lit.)
ciąg SMILES
OC(C1=CC(C2=CC(C(O)=O)=CC=N2)=NC=C1)=O.S=C=N[Ru]N=C=S.CCCCCCC(S3)=CC=C3C4=CC=NC(C5=NC=CC(C6=CC=C(CCCCCC)S6)=C5)=C4
InChI
1S/C30H36N2S2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-11-25-13-15-29(33-25)23-17-19-31-27(21-23)28-22-24(18-20-32-28)30-16-14-26(34-30)12-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h13-22H,3-12H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
Klucz InChI
BXXRBPUFQSDMHJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
C101 Dye to organiczny barwnik na bazie rutenu (Ru), który może być stosowany jako heteroleptyczny sensybilizator na bazie tiofenu. Ma wysoki współczynnik ekstynkcji 17500 Lmol-1cm-1 i ułatwia poprawę właściwości optoelektronicznych urządzeń elektrochemicznych.
Zastosowanie
Barwnik C101 może być stosowany jako sensybilizator do produkcji ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem (DSSC) o sprawności konwersji energii (PCE) na poziomie 10-11%.
Sensybilizator rutenowy o wysokim molowym współczynniku ekstynkcji dla wysokowydajnych barwnikowych ogniw słonecznych
Wraz z elektrolitem na bazie acetonitrylu; sensybilizator C101 osiągnął wysoką wydajność 11,0-11,3% w barwnikowych ogniwach słonecznych przy oświetleniu pełnym światłem słonecznym AM 1,5G.
Informacje prawne
Produkt firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dye-sensitized solar cells with inkjet-printed dyes
Hashmi SG, et al.
Energy & Environmental Science, 9(7), 2453-2462 (2016)
Dye-sensitized solar cells with a high absorptivity ruthenium sensitizer featuring a 2-(hexylthio) thiophene conjugated bipyridine
Cao Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(15), 6290-6297 (2009)
Hierarchical TiO2 photoanode for dye-sensitized solar cells
Sauvage F, et al.
Nano Letters, 10(7), 2562-2567 (2010)
Dye-sensitized solar cells employing a single film of mesoporous TiO2 beads achieve power conversion efficiencies over 10%
Sauvage F, et al.
ACS Nano, 4(8), 4420-4425 (2010)
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2