791245
N749 Black Dye
Synonim(y):
Greatcell Solar®, Black dye, Ruthenium 620, Tris(N,N,N-tributyl-1-butanaminium)[[2,2′′6′,2′′-terpyridine]-4,4′,4′′-tricarboxylato(3-)-N1,N1′,N1′′]tris(thiocyanato-N)hydrogen ruthenate(4-)
About This Item
Polecane produkty
Próba
85% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
kolor
dark green
λmaks.
615, 415, 341, 329 nm at 0.02 mM in ethanol (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(C1=CC(C2=NC=CC(C([O-])=O)=C2)=NC(C3=CC(C([O-])=O)=CC=N3)=C1)=O.S=C=N[Ru](N=C=S)N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H11N3O6.3C16H36N.3CNS.Ru/c22-16(23)9-1-3-19-12(5-9)14-7-11(18(26)27)8-15(21-14)13-6-10(17(24)25)2-4-20-13;3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*2-1-3;/h1-8H,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);3*5-16H2,1-4H3;;;;/q;3*+1;3*-1;+3/p-3
Klucz InChI
YOIDEEDNCKVVPH-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Recommended application in 0.2-0.3mM solution with ethanol or acetonitrile/tert-butanol (1:1; vol:vol).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2